Läs mer
Trichloroisocyanuric acid, 90+%
Beskrivning
Triklorisocyanursyra användes som ett desinfektionsreagens vid omvandlingen av bensofenon-3 i klorerat vatten. Det användes också vid syntes av 2-halometylen-3-oxoketoximer. Det används som blekmedel i textilindustrin, ett reagens i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Triklorisocyanursyra användes som ett desinfektionsreagens vid omvandlingen av bensofenon-3 i klorerat vatten. Det användes också vid syntes av 2-halometylen-3-oxoketoximer. Det används som blekmedel i textilindustrin, ett reagens i organisk syntes.
Löslighet Löslig i
klorkol, acetonitril, aceton, vatten (12 g/L).
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från reduktionsmedel, syror, baser, brandfarliga ämnen, organiska material, ljus, vatten/fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichloroisocyanuric acid |
| Smältpunkt | ∼245°C (decomposition) |
| Densitet | 2.07 |
| pH | 3 |
| Flampunkt | >250°C (482°F) |
| Odör | Pungent |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN2468 |
| Beilstein | 202022 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Trichloroisocyanuric acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Symclosene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.