Läs mer
Trikloriisocyanursyra, 90+%
Descrizione
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Triklorisocyanursyra användes som ett desinfektionsreagens vid omvandlingen av bensofenon-3 i klorerat vatten. Det användes också vid syntes av 2-halometylen-3-oxoketoximer. Det används som blekmedel i textilindustrin, ett reagens i organisk syntes.
Löslighet Löslig i
klorkol, acetonitril, aceton, vatten (12 g/L).
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från reduktionsmedel, syror, baser, brandfarliga ämnen, organiska material, ljus, vatten/fukt.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Trichloroisocyanuric acid |
| Smältpunkt | ∼245 °C (dekomposition) |
| Densitet | 2.07 |
| pH | 3 |
| Flampunkt | >250 °C (482 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Kvantitet | 2500 g |
| UN-nummer | UN2468 |
| Beilstein | 202022 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Trichloroisocyanuric acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Symclosene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.