Läs mer
Trikloriisocyanursyra, 99 %
Produktkod. 11926581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11926581 5 kg Plastflaska 5kg
10711072 250 g Glasflaska 250g
10667581 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11926581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 421540050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87-90-1 | C3Cl3N3O3 | 232,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-90-1
Molekylformel C3Cl3N3O3
Molekylvikt (g/mol) 232.40
MDL-nummer MFCD00006553
InChI-nyckel YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
PubChem CID 6909
ChEBI CHEBI:33015
LEDER ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroisocyanuric acid
Smältpunkt 245 °C till 251 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Iodometri)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 5 kg
Beilstein 26,256
Fieser 06,605; 13,322
Merck Index 15,9806
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 12 g/L (25 °C). Andra lösligheter: bryts ner och bildar HCLO, löslig i högpolära lösningsmedel
IUPAC-namn triklor-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
Formel vikt 232.41
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver eller granulat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.