Läs mer
Triklometylklorokoroformat, 98 %
Produktkod. 11458037
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458037 50 g 50g
11448037 10 g 10g
11468037 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17444.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 503-38-8 | C2Cl4O2 | 197,82 g/mol
Triklormetylklorformiat används som reagens vid syntes av organiska föreningar. Det fungerar som en fosgenkälla som används i vissa laboratorieberedningar. Det används också som en reaktant för syntes av cykliska karbamimidater, N-alkenyl- och cykloalkylkarbamater och prostataspecifika membranantigenriktade anticancerprodrugs. Dessutom är det involverat i framställningen av ett erytromycin A-derivat och antikroppsläkemedelskonjugat. Det används vid omvandling av aminer, karboxylsyror, formamider till isocyanater, syraklorider respektive isocyanider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Triklormetylklorformiat används som reagens vid syntes av organiska föreningar. Det fungerar som en fosgenkälla som används i vissa laboratorieberedningar. Det används också som en reaktant för syntes av cykliska karbamimidater, N-alkenyl- och cykloalkylkarbamater och prostataspecifika membranantigenriktade anticancerprodrugs. Dessutom är det involverat i framställningen av ett erytromycin A-derivat och antikroppsläkemedelskonjugat. Det används vid omvandling av aminer, karboxylsyror, formamider till isocyanater, syraklorider respektive isocyanider.
Löslighet
Blandbar med etanol, eter och bensen. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar Särskilda
försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com Förvara på en sval plats. Ljus- och värmekänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 503-38-8
Molekylformel C2Cl4O2
Molekylvikt (g/mol) 197.82
MDL-nummer MFCD00015553
InChI-nyckel HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphosgene, trichloromethyl chloroformate, diphosgen, difosgen czech, perchloromethyl formate, unii-po4q4r80lv, hsdb 371, carbonochloridic acid, trichloromethyl ester, methanol, trichloro-, chloroformate, chloroformic acid trichloromethyl ester
PubChem CID 10426
IUPAC-namn triklormetylkarbonkloridat
LEDER ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloromethyl chloroformate
Smältpunkt -57 °C
Densitet 1.64
Kokpunkt 128 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Stickande lukt
Linjär formel ClCO2CCl3
Brytningsindex 1.457
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3390
Beilstein 970225
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,3334
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, eter och bensen. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 197.83
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.