missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trichloromethyl Chloroformate, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15866560
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15866560 100 mL 100ml
15840281 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15866560 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8181540100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 503-38-8

Specifikationer

Smältpunkt -57°C
Densitet 1.63 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 128°C/1.013 hPa
MDL-nummer MFCD00015553
Kvantitet 100 mL
Synonym Trichloromethyl chloroformate, Diphosgene, Chloroformic acid trichloromethyl ester, Trichloromethyl chloroformate
Molekylvikt (g/mol) 197.83
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.