Läs mer
Triklometylklorotat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichloromethyl Chloroformate |
| CAS | 503-38-8 |
| Molekylformel | C2Cl4O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Carbonochloridic Acid Trichloromethyl Ester, Chloroformic Acid Trichloromethyl Ester, Trichloromethanol Chloroformate, Diphosgen, Diphosgene, Trichloromethyl Chlorocarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6 |
| LEDER | ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | Triklometylkarbonkloridat |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.83 |
| Formel vikt | 195.8652 |