Läs mer
Trichloronate, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311637
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30311637 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 30311637 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17750000
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloronate
CAS 327-98-0
Analyt- eller komponentnamn Trichloronate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H12 Cl3 O2 P S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester (8CI, 9CI, ACI), (±)-Trichloronate, 5082A, Agritox, BAY 37289, Bayer 37289, Bayer 5081, Bayer S 4400, Chemagro 37289, ENT-25712, Fitosol, O-Ethyl O-2,4,5-trichlorophenyl ethylphosphonothioate, Phytosol, Richloronate, S 4400, Trichloronat, Trichloronate
InChI formel InChI=1S/C10H12Cl3O2PS/c1-3-14-16(17,4-2)15-10-6-8(12)7(11)5-9(10)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCOP(=S)(CC)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn ethoxy-ethyl-sulfanylidene-(2,4,5-trichlorophenoxy)-λ^{5}-phosphane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 333.6
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 331.9361 g/mol