Läs mer
Trichlorooctadecylsilane, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Trichlorooctadecylsilane |
| CAS | 112-04-9 |
| Densitet | 0.98 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 223°C/13 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00000484 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Trichlorooctadecylsilane, Trichlorooctadecylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.93 |
| Kvalitet | Research |