Läs mer
Trichlorooctyl-stannane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Octyltin-trichloride |
| CAS | 3091-25-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C8 H17 Cl3 Sn |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Octyltin trichloride, Trichloro(n-octyl)stannane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17.3ClH.Sn/c1-3-5-7-8-6-4-2;;;;/h1,3-8H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| LEDER | CCCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | trichloro(octyl)stannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.29 |
| Visa mer |