Läs mer
alfa, alfa, alfa-triklotoluen, 98 %
Produktkod. 10397290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397290 1 L Glasflaska 1 L
10551801 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10397290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164530010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 98-07-7 | C7H5Cl3 | 195,47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-07-7
Molekylformel C7H5Cl3
Molekylvikt (g/mol) 195.47
MDL-nummer MFCD00000786
InChI-nyckel XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzotrichloride, trichloromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, phenylchloroform, toluene trichloride, benzenyl trichloride, benzene, trichloromethyl, benzyl trichloride, benzylidyne chloride, phenyltrichloromethane
PubChem CID 7367
ChEBI CHEBI:82274
IUPAC-namn triklormetylbensen
LEDER ClC(Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α, α, α-Trichlorotoluene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -7,5 °C
Färg Gult
Densitet 1.3800g/mL, 1.38
Kokpunkt 219 °C till 223 °C
Flampunkt 97 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CCl3
Brytningsindex 1,5570 till 1,559
Kvantitet 1 L
Beilstein 05, 300
Merck Index 15, 1112
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolys. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, bensen, eter och de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 195.48
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • a,a,a-Trichlorotoluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.