Läs mer
Trichlorovinylsilane, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10675192 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
:
10mL; Glass bottle
Produktkod.
10675192 10mL; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10675192 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147420100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichlorovinylsilane
Namnnotering 96%
CAS 75-94-5
Smältpunkt -95.0°C
Färg Colorless to Brown
Densitet 1.2700g/mL, 1.27
Kokpunkt 90.0°C
Flampunkt 10°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C2H3Cl3Si
Linjär formel H2C=CHSiCl3
Brytningsindex 1.4350 to 1.4370
MDL-nummer MFCD00000482
Kvantitet 10 mL
Fieser 05,749
Synonym trichlorovinylsilane, vinyltrichlorosilane, trichloro vinyl silane, vtcs, silane, trichloroethenyl, silane, trichlorovinyl, trichlorovinylsilicon, vinyl trichlorosilane, trichlorovinyl silicane, vinylsilicon trichloride
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
InChI-nyckel GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=C[Si](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn trichloro(ethenyl)silane
Molekylvikt (g/mol) 161.49
PubChem CID 6413
Viskositet 0.6 mPa.s (20°C)
Formel vikt 161.49
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trichlorovinylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.