Läs mer
Trichostatin A, MedChemExpress
Produktkod. 16490226
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16490226 2 mg -
16478907 5 mg -
16472437 50 mg -
16416328 10 mg -
16413466 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490226 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15144
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Trichostatin A (TSA) is a potent and specific inhibitor of HDAC class I/II, with an IC50 value of 1.8 nM for HDAC.
Trichostatin A (TSA) is a potent and specific inhibitor of HDAC class I/II, with an IC50 value of 1.8 nM for HDAC.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichostatin A
Fysisk form Solid
CAS 58880-19-6
Färg Light Nude
Kvantitet 2 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H22N2O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym TSA
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (82.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN(C1=CC=C(C=C1)C([C@@H](/C=C(/C=C/C(NO)=O)C)C)=O)C
Molekylvikt (g/mol) 302.37
Formel vikt 302.37
Procent renhet 95.0%