Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tricin, 0,5 M buffertlösning, pH 8,0
Produktkod. 15435269
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435269 100 mL 100ml
15445269 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435269 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62983.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-1-5704
Molekylformel C6H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 179.17
MDL-nummer MFCD00004277
InChI-nyckel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-namn 2-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]ättiksyra
LEDER C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricine buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.5 M
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.