Läs mer
Tricine, 0.5M buffer soln., pH 8.5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15465379
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465379 100 mL 100ml
15475379 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63108.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-1-5704
Molekylformel C6H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 179.17
MDL-nummer MFCD00004277
InChI-nyckel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-namn 2-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]ättiksyra
LEDER C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricine buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL