Läs mer
Melford Tricin
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- pKa 25 °C: 8,1-8,2
- Smältområde: 182-188 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tricine, Ultra Pure |
| CAS | 4-1-5704 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | C6H13NO5 |
| Kvalitet | Ultra Pure |