Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tricin, 98 %, för biokemi
Produktkod. 10771641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10771641 100 g Plastflaska 100g
10615052 25 g Plastflaska 25g
10498150 250 g Plastflaska 250g
10348603 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10771641 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 172641000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-1-5704
Molekylformel C6H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 179.17
MDL-nummer MFCD00004277
InChI-nyckel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-namn 2-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]ättiksyra
LEDER C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Abs. 0.05 max. at 250nm
Kemiskt namn eller material Tricine
Absorbansförhållanden (5% aq. soln.) (1 cm cell)
Namnnotering 98%
Smältpunkt 180.0°C to 184.0°C
Färg Vitt
pH 4.8 to 5.4 (0.5M aq. soln. at 20°C)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 1% max. (120°C)
Linjär formel (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Förpackning Plastflaska
Merck Index 15, 9816
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 179.17
Procent renhet 98%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Tricine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.