Läs mer
Tricine, 98+%
Produktkod. 11417706
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417706 500 g 500g
11497696 25 g 25g
11407706 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14695.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Goods buffertar Tricin används som en elektroforesbuffert och involverar i separationen av lågmolekylära proteiner och peptider. Den fungerar i pH-intervallet mellan 7,4 och 8,8. Det fungerar som en effektiv rensning av hydroxylradikaler under studiet av strålningsinducerad membranskada. Det används också för återsuspension av cellpellets.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Good ′s buffertar Tricin används som en elektroforesbuffert och involverar i separationen av lågmolekylära proteiner och peptider. Den fungerar i pH-intervallet mellan 7,4 och 8,8. Det fungerar som en effektiv rensning av hydroxylradikaler under studiet av strålningsinducerad membranskada. Det används också för återsuspension av cellpellets.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
pH-intervall: 7,8-8,8Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-1-5704
Molekylformel C6H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 179.17
MDL-nummer MFCD00004277
InChI-nyckel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-namn 2-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]ättiksyra
LEDER C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricine
Smältpunkt ∼183°C (decomposition)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1937804
Merck Index 14,9651
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 179.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.