Läs mer
Tricin Biologisk buffert MP Biomedicals
Produktkod. 11473511 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473511 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11473511 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210311291
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricine
Namnnotering Biological buffer
CAS 4-1-5704
Molekylformel C6H13NO5
Kvantitet 1 kg
Synonym tricine, n-tris hydroxymethyl methylglycine, n-tri hydroxymethyl methyl glycine, n-tris hydroxymethyl methyl glycine, glycine, n-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl, n-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl glycine, unii-w12lh4v8v3, n-tris-hydroxymethyl methylglycine
InChI-nyckel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC-namn 2-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 179.17
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Formel vikt 179.2