Läs mer
Tricin buffert, MP Biomedicals
Produktkod. 11463511 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463511 250 g 250g
11443511 25 g 25g
11453511 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463511 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210311283
Kemiska identifierare
CAS 4-1-5704
Molekylformel C6H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 179.17
MDL-nummer MFCD00004277
InChI-nyckel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Tris-[hydroxymethyl]methylglycine, N-[2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl) ethyl] glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-namn 2-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]ättiksyra
LEDER C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricine Buffer
Namnnotering Cell Biology and Analysis, Molecular Biology
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Formel vikt 179.2