Läs mer
Tricinbuffrad saltlösning (5X), pH 8,0, Thermo Scientific™
Produktkod. 15423459
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423459 500 mL 500ml
15413459 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423459 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60745.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-1-5704
Molekylformel C6H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 179.17
MDL-nummer MFCD00004277
InChI-nyckel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-namn 2-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]ättiksyra
LEDER C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricine-buffered saline
Färg Färglös
Koncentration 5X
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL