Läs mer
Tricin, elektroforesgrad, MP Biomedicals
Produktkod. 11451632 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451632 1 kg 1kg
11431632 100 g 100g
11441632 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451632 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04807420
5704-04-1 Renhet: >>>99 % tungmetaller (som Pb):<< 10 ppm pKa vid 25°C °= 8,1 biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-1-5704
Molekylformel C6H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 179.17
InChI-nyckel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-namn 2-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]ättiksyra
LEDER C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricine
Kvantitet 1 kg
Kvalitet Elektrofores