Läs mer
Tricine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tricine |
| CAS | 5704-04-1 |
| Molekylformel | C6H13NO5 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | N-[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]glycine, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, NSC 369995 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12) |
| LEDER | OCC(CO)(CO)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.17 |
| Formel vikt | 179.0794 |