Läs mer
Tricine (White Crystals), Fisher BioReagents
Produktkod. 10071353
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 10071353
Brand: Fisher BioReagents BP315100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Poly Bottle; 100g
This biological buffer has a usable pH range of 7.4 to 8.8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. At 260nm (0.1M solution) is ≤0.04At 280nm (0.1M solution) is ≤0.02
Kemiskt namn eller material Tricine
CAS 4-1-5704
Smältpunkt 182°C
Färg White
pH 4.6 to 6.0
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥98 %
Identifiering Pass Test
Infrarött spektrum Pass test
Molekylformel C6H13NO5
Linjär formel (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Förpackning Poly Bottle
Merck Index 15, 9816
Synonym N-[Tris-(hydroxymethyl)methyl]glycine
Löslighetsinformation Pass Test
InChI-nyckel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC-namn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 179.17
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Formel vikt 179.09
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tricine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.