missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Triciribine, MedChemExpress

Produktkod. 16499117
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499117 5 mg 5mg
16482627 50 mg -
16456538 10 mg 10mg
16446776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16499117 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15457

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Triciribine is a DNA synthesis inhibitor, also inhibits Akt and HIV-1/2 with IC50 of 130 nM, and 0.02-0.46 μM, respectively.

Triciribine is a DNA synthesis inhibitor, also inhibits Akt and HIV-1/2 with IC50 of 130 nM, and 0.02-0.46 μM, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Triciribine
CAS 35943-35-2
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H16N6O4
Kvantitet 5 mg
Synonym API-2 NSC 154020 TCN
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (312.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C3=NC=NC4=C3C(C(N)=NN4C)=C2
Molekylvikt (g/mol) 320.3
Formel vikt 320.3
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.