Läs mer
Triciribine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triciribine |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 320.1233 |