Läs mer
Triklabendazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311443
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311443 1 ml
1 options
Produktkod. 30311443 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17795000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Analyt- eller komponentnamn Triclabendazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H9 Cl3 N2 O S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Triclabendazole
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
LEDER CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC-namn 5-klor-6-(2,3-diklorfenoxi)-2-metylsulfanyl-1H-benzimidazol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 359.66
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 357,9501 g/mol