Läs mer
Triclabendazole-keto 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318443
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318443 1 ml
1 options
Produktkod. 30318443 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17795005AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketotriclabendazole
CAS 1201920-88-8
Analyt- eller komponentnamn Ketotriclabendazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H7 Cl3 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ketotriclabendazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
InChI formel InChI=1S/C13H7Cl3N2O2/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)20-11-5-9-8(4-7(11)15)17-13(19)18-9/h1-5H,(H2,17,18,19)
LEDER Clc1cccc(Oc2cc3NC(=O)Nc3cc2Cl)c1Cl
IUPAC-namn 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 329.57
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 327.9573 g/mol