Läs mer
Triclabendazol, LoGiCal
Produktkod. 30460976
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460976 10 mg
1 options
Produktkod. 30460976 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0313.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Triclabendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Analyt- eller komponentnamn Triclabendazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H9 Cl3 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Triclabendazole
InChI formel InChI=1 S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6 H,1H3,(H,18,19)
LEDER CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC-namn 5-kloro-6-(2,3-diklorfenoxi)-2-metylsulfanyl-1 H-benzimidazol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 359.66
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 357,9501 g/mol