Läs mer
Triclabendazole, MedChemExpress
Produktkod. 16452186
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16452186 500 mg 500mg
16448396 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16452186 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0621
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Triclabendazole(CGA89317) is a benzimidazole, it binds to tubulin impairing intracellular transport mechanisms and interferes with protein synthesis.
Triclabendazole(CGA89317) is a benzimidazole, it binds to tubulin impairing intracellular transport mechanisms and interferes with protein synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H9Cl3N2OS
Kvantitet 500 mg
Synonym CGA89317
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (278.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER CSC1=NC2=CC(OC3=CC=CC(Cl)=C3Cl)=C(Cl)C=C2N1
Molekylvikt (g/mol) 359.66
Formel vikt 359.66
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus