Läs mer
Triclabendazol, Mikromol™
Produktkod. 17997084
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17997084 100 mg
1 options
Produktkod. 17997084 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0313.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Triclabendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Analyt- eller komponentnamn Triclabendazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H9 Cl3 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Triclabendazole
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
LEDER CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC-namn 5-klor-6-(2,3-diklorfenoxi)-2-metylsulfanyl-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 359.66
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 357,9501 g/mol