Läs mer
Triklabendazol-sulfoxid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30308877
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30308877 1 ml
1 options
Produktkod. 30308877 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17795020AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triclabendazole sulfoxide
CAS 100648-13-3
Analyt- eller komponentnamn Triclabendazole sulfoxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H9 Cl3 N2 O2 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, CGA 110752, Triclabendazole Sulfoxide, Triclabendazole Related Compound A, Triclabendazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl3N2O2S/c1-22(20)14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)21-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
LEDER CS(=O)c1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC-namn 5-kloro-6-(2,3-diklorfenoxi)-2-metylsulfinyl-1H-benzimidazol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 375.66
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 373,945 g/mol