Läs mer
Triklabendazol, TRC
Produktkod. 30454817
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30454817 100 mg
1 options
Produktkod. 30454817 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT774175100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 H9 Cl3 N2 O S
Kvantitet 100 mg
Synonym Triclabendazole, 1H-Benzimidazole','6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-, 1H-Benzimidazole','5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylthiobenzimidazole, 5-Chloro-6-(2',3'-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole, CGA 89317, Egaten, Fasinex, Triclabendazole
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
LEDER CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC-namn 5-klor-6-(2,3-diklorfenoxi)-2-metylsulfanyl-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 359.66
Formel vikt 357.9501