Läs mer
Triclocarban-d4 (4-chlorophenyl-d4), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triclocarban 4-chlorophenyl-d4 |
| CAS | 1219799-29-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 2H4 H5 Cl3 N2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3,4,4'-Trichlorocarbanilide-2',3',5',6'-d4, 3-(4-Chlorophenyl-2,3,5,6-d4)-1-(3,4-dichlorophenyl)urea, Triclocarban (4-chlorophenyl-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.61 |
| Visa mer |