Läs mer
Triklokarban-d4 (4-klorofenyl-d4), TRC
Produktkod. 30456938
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30456938 0.5 mg 0.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30456938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7742010.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Triclocarban 4-chlorophenyl-d4
CAS 1219799-29-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C13 2H4 H5 Cl3 N2 O
Kvantitet 0.5 mg
Synonym 3,4,4'-Trichlorocarbanilide-2',3',5',6'-d4, 3-(4-Chlorophenyl-2,3,5,6-d4)-1-(3,4-dichlorophenyl)urea, Triclocarban (4-chlorophenyl-D4)
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)c([2H])c([2H])c1Cl
IUPAC-namn 1-(4-klor-2,3,5,6-tetradeuteriofenyl)-3-(3,4-diklorfenyl)urea
Molekylvikt (g/mol) 319.61
Formel vikt 318.0032