Läs mer
Triclopyr, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triclopyr |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl3NO3/c8-3-1-4(9)7(11-6(3)10)14-2-5(12)13/h1H,2H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 254.9257 |