missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triclosan-13C12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triclosan-13C12 |
| CAS | 1365620-36-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 13C12 H7 Cl3 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6','5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy-1,2,3,4,5,6-13C6)-, Triclosan-13C12, Triclosan 13C12 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| LEDER | O[13c]1[13cH][13c](Cl)[13cH][13cH][13c]1O[13c]2[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]2Cl |
| IUPAC-namn | 3-chloro-6-(2,4-dichloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)oxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.45 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?