Läs mer
Triklosan-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triclosan-d3 |
| CAS | 1020719-98-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H3 H4 Cl3 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Triclosan D3 (2,4-dichlorophenoxy D3), Phenol','5-chloro-2-(4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)-, 5-Chloro-2-(4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)-phenol, Triclosan-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H/i1D,3D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(Oc2ccc(Cl)cc2O)c(Cl)c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 5-kloro-2-(2,4-diklor-3,5,6-trideuteriofenoxi)fenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.56 |
| Visa mer |