Läs mer
Triclosan, LoGiCal
Produktkod. 30460001
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460001 10 mg
1 options
Produktkod. 30460001 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0610.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triclosan
CAS 3380-34-5
Analyt- eller komponentnamn Triclosan
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H7 Cl3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, CH-3635, Aquasept, Gamophen, Irgasan DP 300, Sapoderm, Ster-Zac
InChI formel InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC-namn 5-kloro-2-(2,4-diklorfenoxi)fenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 289.54
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 287,9512 g/mol