Läs mer
Triclosan, MedChemExpress
Produktkod. 16418626
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418626 100 mg
1 options
Produktkod. 16418626 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1119
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Triclosan is an antibacterial and antifungal agent found in consumer products, including soaps, detergents, toys, and surgical cleaning treatments.
Triclosan is an antibacterial and antifungal agent found in consumer products, including soaps, detergents, toys, and surgical cleaning treatments.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triclosan
Fysisk form Solid
CAS 3380-34-5
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H7Cl3O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (345.38 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER OC1=CC(Cl)=CC=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl
Molekylvikt (g/mol) 289.54
Formel vikt 289.54
Procent renhet 97.0%