Läs mer
Triklosanmetyleter 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314265
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314265 1 ml
1 options
Produktkod. 30314265 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17803300AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Triclosan methyl ether
CAS 1-1-4640
Analyt- eller komponentnamn Triclosan methyl ether
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C13 H9 Cl3 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzene, 4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxy-, 4-Chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxybenzene, 2,4,4'-Trichloro-2'-methoxydiphenyl ether, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)anisole, Methyl triclosan, Triclosan methyl, Triclosan-Me, Triclosan methyl ether
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7H,1H3
LEDER COc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC-namn 2,4-diklor-1-(4-klor-2-metoxyfenoxi)bensen
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 303.57
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 301,9668 g/mol