Läs mer
Triclosan, Mikromol™
Beskrivning
Triclosan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triclosan |
| CAS | 3380-34-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Triclosan |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H7 Cl3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, CH-3635, Aquasept, Gamophen, Irgasan DP 300, Sapoderm, Ster-Zac |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H |
| LEDER | Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-namn | 5-kloro-2-(2,4-diklorfenoxi)fenol |
| Visa mer |