Läs mer
Triklosan O-beta-D-glukuronidnatriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triclosan O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Analyt- eller komponentnamn | Triclosan O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18H14Cl3NaO8 |
| Synonym | 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt, Irgasan DP 300 Glucuronide Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15Cl3O8.Na/c19-7-1-3-10(9(21)5-7)27-11-4-2-8(20)6-12(11)28-18-15(24)13(22)14(23)16(29-18)17(25)26;/h1-6,13-16,18,22-24H,(H,25,26);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,16-,18+;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | ClC1=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2O[C@@H]3O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=CC(Cl)=C1 |
| Industry Type | Kriminalteknik |
| Visa mer |