Läs mer
Triclosan, TRC
Produktkod. 30456273
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456273 100 mg
30456639 10 g
30455896 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456273 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT774250100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3380-34-5
Molekylformel C12 H7 Cl3 O2
Molekylvikt (g/mol) 289.54
Synonym Triclosan, Phenol, 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)-, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 2,2'-Oxybis(1',5'-dichlorophenyl-5-chlorophenol), 2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, 2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxyldiphenyl ether, 2-(2,4-Dichlorophenoxy)-5-chlorophenol, 2-Hydroxy-2',4,4'-trichlorodiphenyl ether, 2',4,4'-Trichloro-2-hydroxydiphenyl ether, 2',4',4-Trichloro-2-hydroxydiphenyl ether, 2'-Hydroxy-2,4,4'-trichlorodiphenyl ether, 3-Chloro-6-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 4-Chloro-2-hydroxyphenyl 2,4-dichlorophenyl ether, Anvasan AM 110, Anvasan AM 110 new, Aquasept, Bacti-Stat soap, CH 3565, CH 3635, Cansan TCH, DP 300, Gamophen, Germicide CA, Invasan, Invasan DP 300R, Irgacare MP, Irgacide LP 10, Irgaguard B 1000, Irgaguard B 1325, Irgasan, Irgasan CH 3565, Irgasan DP 30, Irgasan DP 300, Irgasan DP 3000, Irgasan DP 400, Irgasan PE 30, Irgasan PG 60, Microban, Microban Additive B, Microban B, Microfresh 9200-200, Microfresh Liquid Formulation 9200-200, NM 100, Oletron, Sanitized XTX, Sapoderm, SterZac, TCCP, THDP, Tinosan AM 100, Tinosan AM 110, Ultra-Fresh NM 100, Ultra-Fresh NM-V 2, Vinyzene DP 7000, Yujiexin, Zilesan UW
IUPAC-namn 5-kloro-2-(2,4-diklorfenoxi)fenol
LEDER Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triclosan
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
Formel vikt 287.9512
Procent renhet >95%