Läs mer
Cytiva Tricorn™ Adoptörsenhet
Produktkod. 10841591 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med:
För 10 kolumner
För 5 kolumner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med unitSize
10841591 För 10 kolumner Varje
10490360 För 5 kolumner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10841591 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28406407
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för högupplöst vätskekromatografi av biomolekyler utförd vid medelhögt till högt tryck
  • Tricorn kolonner är designade för högupplöst vätskekromatografi av biomolekyler utförd vid medelhöga till höga tryck. De är lämpliga för användning med högpresterande media, som t.ex Sepharose Hög prestanda, Superdex Prep Grade, och SOURCE .
  • Pelarna finns med innerdiametrar på 5 och 10 mm, och i längder från 20 till 200 mm. Kolumnlängder på 300 och 600 mm finns också tillgängliga för pelare med 10 mm diameter. Utformningen och dimensionerna av kolonnerna gör dem särskilt användbara för screening och poleringssteg i proteinrening.
  • Glasrör belagda med plastfilm skyddar individer i laboratoriet från skada om kolonnen tappas eller används utanför dess specifikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med För 10 kolumner
Material Eten propylen, PEEK , polypropen