Läs mer
Cytiva Tricorn Kolumner
Produktkod. 10322630 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
5 mm
10 mm
Höjd (metrisk):
20 mm
50 mm
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10322630 5 mm 20 mm Varje
10556750 5 mm 150 mm Varje
10640571 10 mm 20 mm Varje
10527120 10 mm 60 mm Varje
10240930 5 mm 200 mm Varje
10337889 10 mm 200 mm Varje
10398839 10 mm 50 mm Varje
10352920 10 mm 150 mm Varje
10089229 10 mm 300 mm Varje
10849450 10 mm 100 mm Varje
10763812 5 mm 50 mm Varje
10176057 5 mm 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10322630 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28406408
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Tricorn kolonner är kompatibla med höga flödeshastigheter och är designade för högpresterande media som t.ex Sepharose , Superdex , och SOURCE .
  • Tricorn tomma kolonner är designade för högpresterande separationer i liten och medelstor skala
  • Den moderna integrerade, snap-on designen resulterar i en pelare som är lätt att montera, använda och underhålla.
  • Brett utbud av kolonndimensioner lämpliga för många olika reningsbehov.
  • Glasrör belagda med plastfilm förhindrar skador om kolonnen tappas eller används utanför dess specifikation.
  • Separat packningskontakt möjliggör enkel kolonnpackning för ett brett utbud av media.
  • Låsring förhindrar oavsiktlig komprimering av mediabädden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tricorn Kolumner (tom)
Sängvolym 0,10-0,57 ml (en adapter), 0,0-0,52 ml (två adaptrar)
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Kvantitet 1 st
Höjd (metrisk) 20 mm
Inkluderar Glasrör, adapterenhet, ändlock, filtersats, två stopppluggar, två fingertäta kontakter, två M6 kontakter, adapterlås och filterhållare
Material Borsilikatglas
Max. Tryck 1450psi (100 bar)
Typ av stöd Polypropenfilter
Kolumntyp Tricorn Kolumn (tom)
För användning med (applikation) Högupplöst vätskekromatografi av biomolekyler utförd vid medium till högt tryck