Läs mer
Cytiva Tricorn Kolumner
Produktkod. 10763812 Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
5 mm
10 mm
Höjd (metrisk):
20 mm
50 mm
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10763812
Brand: Cytiva 28406409
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tricorn kolonner är kompatibla med höga flödeshastigheter och är designade för högpresterande media som t.ex Sepharose , Superdex , och SOURCE .
  • Tricorn tomma kolonner är designade för högpresterande separationer i liten och medelstor skala
  • Den moderna integrerade, snap-on designen resulterar i en pelare som är lätt att montera, använda och underhålla.
  • Brett utbud av kolonndimensioner lämpliga för många olika reningsbehov.
  • Glasrör belagda med plastfilm förhindrar skador om kolonnen tappas eller används utanför dess specifikation.
  • Separat packningskontakt möjliggör enkel kolonnpackning för ett brett utbud av media.
  • Låsring förhindrar oavsiktlig komprimering av mediabädden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tricorn Kolumner (tom)
Sängvolym 0,69-1,16 ml (en adapter), 0,16-1,11 ml (två adaptrar)
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Kvantitet 1 st
Höjd (metrisk) 50 mm
Inkluderar Glasrör, adapterenhet, ändlock, filtersats, två stopppluggar, två fingertäta kontakter, två M6 kontakter, adapterlås och filterhållare
Material Borsilikatglas
Max. Tryck 1450psi (100 bar)
Typ av stöd Polypropenfilter
Kolumntyp Tricorn Kolumn (tom)
För användning med (applikation) Högupplöst vätskekromatografi av biomolekyler utförd vid medium till högt tryck