Läs mer
Cytiva Tricorn Kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
5 mm
10 mm
Höjd (metrisk):
20 mm
50 mm
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tricorn tomma kolonner är designade för högpresterande separationer i liten och medelstor skala
- Den moderna integrerade, snap-on designen resulterar i en pelare som är lätt att montera, använda och underhålla.
- Brett utbud av kolonndimensioner lämpliga för många olika reningsbehov.
- Glasrör belagda med plastfilm förhindrar skador om kolonnen tappas eller används utanför dess specifikation.
- Separat packningskontakt möjliggör enkel kolonnpackning för ett brett utbud av media.
- Låsring förhindrar oavsiktlig komprimering av mediabädden.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tricorn Kolumner (tom) |
| Sängvolym | 6,21-8,57 ml (en adapter), 3,64-8,36 ml (två adaptrar) |
| Diameter (metrisk) Inre | 10 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Inkluderar | Glasrör, adapterenhet, ändlock, filtersats, två stopppluggar, två fingertäta kontakter, två M6 kontakter, adapterlås och filterhållare |
| Material | Borsilikatglas |
| Max. Tryck | 725psi (50 bar) |
| Typ av stöd | Polypropenfilter |
| Kolumntyp | Tricorn Kolumn (tom) |
| Visa mer |