Läs mer
Cytiva Tricorn Förvarings-/fraktenhet
Produktkod. 10640581 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Sepharose Hög prestanda, Superdex Prep Grade, och SOURCE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10640581 Sepharose Hög prestanda, Superdex Prep Grade, och SOURCE Varje
1 options
Produktkod. 10640581 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18117643
I lager
Designad för högupplöst vätskekromatografi av biomolekyler utförd vid medium till högt tryck.
  • Lämplig för användning med högpresterande media
  • Glasrör belagda med plastfilm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Glasrör belagda med plastfilm
För användning med (utrustning) Sepharose Hög prestanda, Superdex Prep Grade, och SOURCE