Läs mer
n-Tricosane, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16349457 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16349457 1 mL
1 options
Produktkod. 16349457 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3685
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
n-Tricosane638-67-51000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Tricosane
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 638-67-5, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C23H48
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn tricosane
Lösningsmedel eller matris MeCl
Molekylvikt (g/mol) 324.637
PubChem CID 12534
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:32934
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only