Läs mer
Tricosanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10267490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10267490 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 10267490 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258161000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3133-01-5 | C23H48O | 340.64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricosanol
Namnnotering 99+%
CAS 3133-01-5
Smältpunkt 74°C to 76°C
Färg Vitt
Kokpunkt 185°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C23H48O
Linjär formel CH3(CH2)22OH
MDL-nummer MFCD00044484
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-tricosanol, tricosanol, tricosyl alcohol, n-tricosanol, unii-k22080opox, n-tricosyl alcohol, acmc-2097cw, 1-tricosanol 10 microg/ml in methyl-tert. butyl ether
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hydrocarbons,alcohols,ethers,ketones,specially when hot
InChI-nyckel FPLNRAYTBIFSFW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC-namn tricosan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 340.64
PubChem CID 18431
ChEBI CHEBI:78411
Formel vikt 340.63
Procent renhet 99+%
Fysisk form Fine Crystalline Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.